フォーム
film
メーカー/製品名
Axygen Inc BF-400
Corning
包装
pkg of 10x100sheets/cs
サイズ
96 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Microplate sealing films are ideal for sealing plates in various laboratory applications including PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
- The breathable rayon sealing films prevents sample contamination and are also suited for storage applications.
- Chemically resistant and can withstand varying temperatures.
- Enables efficient gas exchange for the cultivation of cellular and bacterial cultures.
- Suited for sealing polypropylene/polystyrene culture microplates, 96-well/384-well microplates, and other assay microplates.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)