Merck
TMO241205
Nunc® breathable cell culture sealing film
rayon acrylate, sterile, case of 50 ea
別名:
adhesive film, adhesive foil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.15
無菌性
sterile
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Nunc 241205
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling with Thermo Scientific Nunc Sealing Tapes. These adhesive seals are ideal for all assay applications. Nunc Life Science products offer reliability and reproducible results, and are backed by industry-leading quality standards and certifications.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TMO2412054061841581246