Merck
AXYAP850
AxyPet®ピペット
8 channel, autoclavable, size 5-50 μL, pkg of 1 ea
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
8-channel
electronic: no
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Axygen Inc AP-8-50
Corning
サイズ
5-50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AxyPet is a registered trademark of Axygen, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)