Merck
ADAPA438100-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 100 mL round-bottom tube, pack of 2 ea, for use with 100 mL round bucket
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
round bottom
特徴
for use with cap
holds 1 x 100 mL round-bottom tube
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639161 (NA)
パラメーター
2,900 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
106 mm
直径
38 mm
適合性
for use with 100 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Two adapters, each for one round-bottom tube 85/100 mL, diameter 38 mm  × length 106 mm. Fits round 100 mL buckets in Eppendorf rotor A-4-38.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG