Key Documents
Z740952
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm, round bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
特徴
neck thread external thread
包装
pack of 48 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径 × L
25 mm × 150 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)