製品名
アフラトキシンB2,
フォーム
powder
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2O[C@H]3OCC[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI Key
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
警告
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9887-1MG-KC:
A9887-5MG-PW:
A9887-VAR:
A9887-1MG:
A9887-10MG-KC:
A9887-1MG-PW:
A9887-5MG:
A9887-BULK:
A9887-10MG:
A9887-10MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Carcinogenesis and Epigenetics