Merck
A8986
Sigma-Aldrich
アレキシジン 二塩酸塩
≥95% (HPLC)
別名:
1,1′-ヘキサメチレン-ビス(5-[2-エチルヘキシル]ビグアニド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H56N10 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
581.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
InChI Key
BRJJFBHTDVWTCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アレキシジン二塩酸塩は、下記で使用されています:
  • 唾液由来マイクロコズムバイオフィルムにおける抗菌活性を検討するための防腐薬として
  • 予備呼吸能およびCD8+ T細胞の生存能に対する影響を検討するためのprotein tyrosine phosphatase localized to the mitochondrion 1(PTPMT1)として
  • ヒトサイトメガロウイルス(HCMV)感染ヒト包皮線維芽(HFF)細胞におけるHCMV複製に対する抗ウイルス作用を検討するためのPTPMT1阻害薬として
生物化学的/生理学的作用
アレキシジン二塩酸塩は、ビスビグアニド化合物です。頭頸部癌の治療に関して研究されています。また、アレキシジン二塩酸塩は、 複数の真菌種に対する抗バイオフィルムおよび抗真菌活性を示します。抗癌活性により、哺乳類細胞においてミトコンドリアアポトーシスを生じさせます。アレキシジン二塩酸塩は、口腔消毒剤およびコンタクトレンズ液の成分です。
アレキシジン二塩酸塩は、強力な選択的PTPMT1(ミトコンドリアに局在化するプロテインチロシンホスファターゼ1)阻害剤です。アレキシジンは、単離されたラット膵島によるインスリン分泌を増加させます。
特徴および利点
本化合物は、受容体分類およびシグナル伝達ハンドブックの、リン酸化タンパク質ホスファターゼ(チロシン)のページに記載されています。他のハンドブックページをご覧になる場合は、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A8986-BULK:
A8986-50MG:
A8986-10MG:
A8986-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J A Chawner et al.
The Journal of applied bacteriology, 66(3), 253-258 (1989-03-01)
Strains of Providencia stuartii with demonstrated resistance towards chlorhexidine did not show such resistance towards either of the related biguanide antiseptics, alexidine or vantocil. Alexidine promoted a significantly faster alteration in the permeability of Escherichia coli cell membranes towards various
Kenneth W Yip et al.
Molecular cancer therapeutics, 5(9), 2234-2240 (2006-09-21)
Despite advances in surgery, radiation, and chemotherapy, novel therapeutics are needed for head and neck cancer treatment. The objective of this current study was to evaluate alexidine dihydrochloride as a novel compound lead for head and neck cancers. Using a
Cationic antiseptics: diversity of action under a common epithet.
P Gilbert et al.
Journal of applied microbiology, 99(4), 703-715 (2005-09-16)
Hyun-Shik Kim et al.
International journal of oral science, 5(1), 26-31 (2013-03-16)
A previous study demonstrated that alexidine has greater affinity for the major virulence factors of bacteria than chlorhexidine. The aim of this study was to compare the antimicrobial activity of 1% alexidine with that of 2% chlorhexidine using Enterococcus faecalis-infected
Sophia R Schwarz et al.
Clinical oral investigations, 25(5), 2939-2950 (2020-10-10)
The aims of this study were to investigate the antimicrobial efficacy of antiseptics in saliva-derived microcosm biofilms, and to examine phenotypic adaption of bacteria upon repeated exposure to sub-inhibitory antiseptic concentrations. Saliva-derived biofilms were formed mimicking caries- or gingivitis-associated conditions
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to phosphoprotein phosphatases (Tyrosine) for your research needs.