Merck
A8025
Sigma-Aldrich
抗ウサギIgG (全分子)-アルカリフォスファターゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–AP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
rabbit
テクニック
direct ELISA: 1:7,000
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGは、いくつかの免疫応答を調節する糖タンパク質抗体です。標的タンパク質に対するウサギIgGは、様々な研究の用途において、一次抗体としてよく使用されます。そのため、検出可能な基質に結合させた二次抗ウサギIgGは、標的タンパク質の解析に有用な手段となります。ヤギ抗ウサギIgG(全分子)-アルカリホスファターゼ抗体は、全てのウサギIgに結合します。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、血清に広く発現します。一定(C)領域のガンマ(γ)重鎖で構成されています。IgGのモノマー構造は2本の同一の重鎖と2本の同一の軽鎖を有し、それぞれ分子量は50 kDaおよび25 kDaです。また、この抗体の一次構造には2本の重鎖の連結、重鎖と軽鎖の連結に関与し、鎖の内側に存在するジスルフィド結合が含まれます。IgGはさらに、4つのクラス、すなわち、それぞれ異なる重鎖を有するIgG1、IgG2、IgG3およびIgG4に細分され、それぞれ、「γ1」、「γ2」、「γ3」及び「γ4」と称されています。パパインを使用した制限的消化により、抗体は3つの断片に切断され、そのうち2つは同一であり、抗原結合活性を有します(Fab断片)。結晶化可能断片(Fc)として知られる3つ目の断片。
免疫原
精製ウサギIgG
アプリケーション
アルカリホスファターゼ結合ヤギ抗ウサギIgGを0.05M炭酸/重炭酸バッファー(Ph 9.6)中に1:5000で希釈して二次抗体としたELISAによって、PADI4によるアンチトロンビンのシトルリン化が分析されました。
トウモロコシ内胚乳アミロプラスト調製物または全細胞ライセートにおけるタンパク質発現が、二次抗体としてのアルカリホスファターゼ結合ヤギ抗ウサギIgGにより分析されました。
ヤギ抗ウサギIgG(全分子)-アルカリホスファターゼ抗体は、1:5,000の希釈でELISAアッセイに使用されています。
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)(1報)
ウエスタンブロッティング(1報)
物理的形状
0.05M Tris溶液 (pH 8.0, 1%BSA, 1mM MgCl2, 50%グリセロ-ル、15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
A8025-BULK:
A8025-.25ML:
A8025-5X1ML:
A8025PROC:
A8025-1ML:
A8025-VAR:
A8025-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Immunobiology (2001)
Graham H Cowan et al.
Frontiers in plant science, 3, 290-290 (2012-12-28)
The potato mop-top virus (PMTV) triple gene block 2 (TGB2) movement proteins fused to monomeric red fluorescent protein (mRFP-TGB2) was expressed under the control of the PMTV subgenomic promoter from a PMTV vector. The subcellular localizations and interactions of mRFP-TGB2
Jens Madsen et al.
PloS one, 8(5), e64441-e64441 (2013-05-22)
The protein deleted in malignant brain tumors (DMBT1) and the trefoil factor (TFF) proteins have all been proposed to have roles in epithelial cell growth and cell differentiation and shown to be up regulated in inflammatory bowel diseases. A panel
M C de Beer et al.
The Biochemical journal, 283 ( Pt 3), 673-678 (1992-05-01)
Four serum amyloid A protein (SAA) genes and two gene products, apo-SAA1 and apo-SAA2 were identified in BALB/c mice (type A). SJL/J mice (type B) are thought to be defective in apo-SAA2 expression. A unique variant of mouse apo-SAA was
J Keener et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(25), 13458-13462 (1998-02-12)
RNA polymerase I (Pol I) transcription in the yeast Saccharomyces cerevisiae is greatly stimulated in vivo and in vitro by the multiprotein complex, upstream activation factor (UAF). UAF binds tightly to the upstream element of the rDNA promoter, such that