アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CCCN(C1Cc2ccccc2C1)c3ccccc3
InChI
1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI Key
KIPFVRHNAAZJOD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7606-50MG:
A7606-VAR:
A7606-10MG:
A7606-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.