Merck
A7144
Sigma-Aldrich
Aprobarbital
別名:
5-Allyl-5-isopropylbarbituric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41100000
フォーム
solid
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)