結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ウマIgGは、その重鎖により明確に示されるプラズマB細胞由来の抗体アイソタイプです。 IgGは、ウマ血清中に最も豊富にみられる抗体アイソタイプです。 IgGは胎盤関門を通過する補体活性化因子であり、食細胞上のFc受容体に結合します。 IgGのレベルは、疾患や感染症の状態により異なる場合があります。
免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。これは主に免疫防御を支援します。IgGは糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。ウマIgGには、IgG2a、IgG2b、IgG2c、IgG1およびIgG(T)という異なるサブクラスがあります。IgG(T)は、他のIgG分子と比べてより多くの炭水化物含有量を有します。健康人では、総IgGは循環血漿と間質液の間に均一に分散します。
免疫原
精製ウマIgG
アプリケーション
抗ウマIgG(全分子)-ペルオキシダーゼウサギ宿主抗体は、以下の用途に使用されています:
- 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
- HeV可溶性G
- 間接的ELISA(HeVsG iELISA)
生物化学的/生理学的作用
ウマIgG抗体は、主に粘膜および全身の免疫応答を制御し、それによって、Streptococcus equi(ウマ連鎖球菌)やウマインフルエンザウイルスなどの病原性病原体に対する防御を行います。また、ウマIgGは、EHV-1感染の進行を制御するよう機能する場合もあります。
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症に関与しています。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと0.05% MITを含む0.01 Mリン酸緩衝液生理食塩水溶液(pH 7.4)
調製ノート
Wilson, M.B.とNakane, P.K.が『Immunofluorescence and Related Staining Techniques』(Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978))において報告した過ヨウ素酸法を用いて調製。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A6917-.25ML:
A6917-.5ML:
A6917-BULK:
A6917-VAR:
A6917-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eliane Cristina de Freitas et al.
Microbiology (Reading, England), 165(3), 355-365 (2019-01-29)
Upstream open reading frames (ORFs) are frequently found in the 5'-flanking regions of genes and may have a regulatory role in gene expression. A small ORF (named cohL here) was identified upstream from the copAB copper operon in Xanthomonascitri subsp.
Margot Camoin et al.
BioMed research international, 2019, 2964639-2964639 (2019-12-31)
Surra, caused by Trypanosoma evansi, is a widely distributed animal trypanosomosis; it affects both domestic and wild mammals with high economic impact. Clinical picture is moderate in bovines but severe in equids. Surra is also an important constraint for international
Advances in Immunology, 575-586 (1964)
Distribution and feeding preference of the sand flies Phlebotomus sergenti and P. papatasi in a cutaneous leishmaniasis focus in Sanliurfa, Turkey
Svobodova M, et al.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 68(1), 6-9 (2003)
Can equids be a reservoir of Leishmania braziliensis in endemic areas
Truppel JH, et al.
PLoS ONE, 9(4), e93731-e93731 (2014)