安全性情報
A6531
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (全分子)−アガロース ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, suspension
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
agarose conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
suspension
交差性
mouse
標識化の程度
≥5 mg per mL
テクニック
Ouchterlony double diffusion: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックススペーサー
1 atom
キャパシティ
0.4 mg/mL, resin binding capacity (mouse IgG)
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
イムノグロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質性の抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1はマウスにおける補体結合反応を調節します。ヤギ抗マウスIgG(全分子)-アガロース抗体は、すべてのマウスIgGサブクラスに結合します。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現する血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。これは主に免疫防御を支援します。IgGは糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。マウスの免疫グロブリンは、5つの免疫グロブリンクラス、すなわちIgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEで構成されます。
免疫原
プールされた正常マウス血清から単離されたIgG
アプリケーション
この抗体が成功裏に使用されている用途および関連する査読された論文は以下の通りです。
クロマチン免疫沈降(論文1件)
免疫沈降(論文1件)
ヤギ抗マウスIgG(全分子)-アガロース抗体は、免疫沈降アッセイに使用されています。この製品は、オクタロニー二重拡散法にも使用できます。
髄膜炎菌抽出物由来可溶性抗原を、一次抗体を含む腹水および50 μLのアガロース結合ヤギ抗マウス IgGと共に、4℃で5時間混合しました。
生物化学的/生理学的作用
IgGは、オプソニン化、補体結合、抗体依存的細胞媒介性細胞傷害に役立っています。免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症に関与しています。IgGのIgG2aには細胞向性があり、IgG2分子には補体系活性化能があります。
物理的形状
防腐剤を含む0.5 M NaClの懸濁液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6531-25ML:4548173186825
A6531-5ML:4548173186849
A6531-2ML:4548173186832
A6531-VAR:
A6531-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nezlin R
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
F. Calabi and M.S. Neuberger
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
C R Tinsley et al.
Journal of general microbiology, 138(11), 2321-2328 (1992-11-01)
The neisserial Lip antigen is a conserved antigen associated with the pathogenic Neisseria species, and is composed of multiple repeats of a consensus pentapeptide. A series of monoclonal antibodies reacting with meningococcal Lip antigen were subjected to epitope mapping, using
Suckow M A, et al.
The Laboratory Rat (2005)
Bidyut Ghosh et al.
The Biochemical journal, 393(Pt 3), 679-685 (2005-10-06)
In the developing pancreas, the onset of exocrine differentiation is driven by the activity of the PTF1 (pancreas transcription factor 1) transcriptional complex, which is comprised of the class II bHLH (basic helix-loop-helix) protein, Ptf1-p48 [also known as Ptf1a (pancreas