クローン
SYR6D4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 350 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a whole cell extract of an ATM high-producer human melanoma cell line
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATM(472)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
A6093-.5ML:
A6093-.2ML:
A6093-VAR:
A6093-BULK:
試験成績書(COA)