Merck
A6005
Sigma-Aldrich
アミグダリン
≥99% (HPLC), from apricot kernels
別名:
D-マンデロニトリル 6-O-β-D-グルコシド-β-D-グルコシド, D-マンデロニトリル-β-ゲンチオビオシド, アミグダロシド, ラエトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H27NO11
CAS番号:
分子量:
457.43
Beilstein:
66856
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
apricot kernels
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<11% water (Karl Fischer)
white
mp
223-226  °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グリコシドを含むシアン化物であるアミグダリンは、マルターゼ、エマルシンおよびβ-グルコシダーゼなどの酵素を同定、識別、および特性解析するための基質として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
ビタ-ア-モンドとアンズの種の構成物である青酸グリコシド。アミグダリン自体が有効な抗癌薬であるという科学的根拠はありません。腫瘍関連モノクロナ-ル抗体に結合したβ配糖体を使用した最近の研究によれば、腫瘍細胞でのシアン化物の放出は著しい細胞毒性を示します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A6005-BULK:
A6005-VAR:
A6005-1G:4548173186450
A6005-25G:4548173186467
A6005-5G:4548173186474
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amygdalin (Laetrile) and veterinary medicine.
D W Macy
Journal of the American Veterinary Medical Association, 171(3), 284-286 (1977-08-01)
Juan J Perez
Future medicinal chemistry, 5(7), 799-808 (2013-05-09)
Psoriasis is one of the most prevalent immune-mediated illness worldwide. The disease can still only be managed rather than cured, so treatments are aimed at clearing skin lesions and preventing their recurrence. Several treatments are available depending on the extent
Li Liu et al.
Journal of ethnopharmacology, 139(2), 381-387 (2011-11-30)
Persicae Semen (Taoren) and Carthami Flos (Honghua) used in pair which is named as Taoren-Honghua (TH) herb pair has been used in traditional Chinese medicine (TCM) for promoting blood circulation to dissipate blood stasis for many years in China. This
Claudia Cervellati et al.
Journal of biotechnology, 159(4), 312-319 (2011-09-24)
In apricot the bitter flavor of seeds is determined by the amount of amygdalin, a cyanogenic glucoside whose cleavage by endogenous enzymes, upon seed crushing, releases toxic hydrogen cyanide. The presence of such a poisonous compound is an obstacle to
Stefania Milazzo et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (11)(11), CD005476-CD005476 (2011-11-11)
Laetrile is the name for a semi-synthetic compound which is chemically related to amygdalin, a cyanogenic glycoside from the kernels of apricots and various other species of the genus Prunus. Laetrile and amygdalin are promoted under various names for the