Merck
A5226
Sigma-Aldrich
アンジオポエチン-1 ヒト
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells
別名:
Ang-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in NSO cells
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
solid
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ANGPT1(284)
生物化学的/生理学的作用
Ang-1はTie-2受容体チロシンキナ-ゼに親和性を有するリガンドであり、初期の造血細胞や内皮細胞に発現しています。Ang-1とTie-2は、ともに胚の血管新生や成体の血管形成に重要な役割を果たしています。
物理的形状
凍結乾燥品(50 mM Tris溶液、0.4 M塩化ナトリウム、pH 6.5。50 μg BSA/μgサイトカイン含有、0.2 μmフィルター滅菌済み)。
アナリシスノート
生物活性は、血清枯渇により誘導されるHUVE細胞のアポト-シスに対する阻害能で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A5226-25UG-PW:
A5226-BULK:
A5226-VAR:
A5226-25UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)