Merck
GF165
Sigma-Aldrich
ANG-2タンパク質、ヒトリコンビナント
Angiopoietin2 (Ang-2) is a secreted glycoprotein that plays a complex role in angiogenesis & inflammation.
別名:
ANG2, ANG, Angiopoietin 2, ANGPT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
アンジオポエチン2(Ang-2)は、血管形成と炎症において複雑な役割を果たす分泌性糖タンパク質です。Ang-2は、発生中には幅広く発現しますが、出生後は胎盤、卵巣、および子宮などの血管新生作用の強い組織に限定されます。Ang-2は血管内皮細胞(EC)に豊富に含まれ、ECでは細胞内バイベル・パラーデ小体に保存されています。ANG-2は内皮細胞特異的な受容体Tie2と結合しますが、ANG-1とは異なりチロシンリン酸化を誘導しません。結果として、ANG-2はTie2のANG-1活性を調節し、生理学的および生化学的環境に応じて、Tie2誘導血管新生の作動薬または拮抗薬のいずれかとして作用します。生理学的には、ANG-1とANG-2は新しく形成される血管の発芽、管形成、および構造的完全性に関与します。成熟ヒトANG-2は、480アミノ酸残基を含む分泌性タンパク質です。ANG-2は、αヘリックスが豊富な「コイルドコイル」N末端ドメインとフィブリノゲン様のC末端ドメインで構成されています。ANG-2は、主にジスルフィド結合二量体の形で存在します。組換えヒトANG-2は、C末端ヒスチジンでタグ付けされた糖タンパク質であり、還元条件下でSDS-PAGEにより60.0~70.0 kDaの見かけ上の分子量で移動します。配列解析は、ANG-2前駆タンパク質の残基68(D)で始まるN末端配列を示しています。
製品供給源:CHO細胞:
特異性
交差反応性
なし
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
成長因子および受容体
品質
生物活性アッセイ:ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)の増殖の用量依存的な促進により測定されます。生物活性アッセイ:0.2 μg/mL濃度を使用してHUVEC細胞の管形成を促進できる能力により測定されます。
物理的形状
製品は凍結乾燥前に0.2ミクロンフィルターでろ過されています。
保管および安定性
-20°Cで受領日から最大6カ月間保存できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GF165:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shihui Xu et al.
EBioMedicine, 86, 104312-104312 (2022-11-07)
The role of the IL6 family members in organ fibrosis, including renal interstitial fibrosis (TIF), has been widely explored. However, few studies have ever simultaneously examined them in the same cohort of patients. Besides, the role of leukemia inhibitory factor