Merck
A5043
Sigma-Aldrich
アデノシンデアミナーゼ from bovine spleen
Type X, buffered aqueous glycerol solution, ≥130 units/mg protein
別名:
アデノシンアミノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine spleen
品質水準
タイプ
Type X
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥130 units/mg protein
分子量
32.5-33 kDa
微量陽イオン
NH4+: ≤10 μg/mg protein
UniProtアクセッション番号
その他の活性
alkaline phosphatase ≤0.01%
guanase ≤0.01%
nucleoside phosphorylase ≤0.1%
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
cow ... ADA(280712)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子量:32.5~33 kDa
pI:4.85
アプリケーション
アデノシンデアミナーゼは、グリセロール放出アッセイなどのさまざまな分子生物学アッセイに役立ちます。 アデノシンデアミナーゼは、複合免疫不全症を治療するためのターゲットとなる可能性があります。
ウシ脾臓由来のアデノシンデアミナーゼは、安定性と触媒作用を研究するためにバイオストリップへの固定化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アデノシンデアミナーゼは、ほぼ等しい特異性でアデノシンと2′-デオキシアデノシンの脱アミノ化を触媒するプリン分解酵素です。アデノシンデアミナーゼは哺乳類組織に広く分布し、アデノシンデアミナーゼの欠乏症は重症複合免疫不全症と関係しています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、25°C、1分間で、1.0 μmolのアデノシンをイノシンへと脱アミノ化する酵素量です。
物理的形状
50%グリセロ-ル溶液(5 mMのリン酸カリウムを含有, pH 6.0)
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A5043-1KU:
A5043-VAR:
A5043-BULK:
A5043-2500UN:
A5043-250UN:
A5043-100UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adenosine reagent-free detection by co-immobilization of adenosine deaminase and phenol red on an optical biostrip
Bartzoka F, et al.
Biotechnology Journal, 10(1), 136-142 (2015)
Ying Cheng et al.
Diabetes, 59(1), 17-25 (2009-10-17)
White adipose tissue (WAT) and brown adipose tissue (BAT) play distinct roles in adaptation to changes in nutrient availability, with WAT serving as an energy store and BAT regulating thermogenesis. We previously showed that mice maintained on a leucine-deficient diet
George R Thompson et al.
Chest, 143(3), 776-781 (2012-11-29)
In a patient with positive serum serology for coccidioidomycosis, the differential diagnosis of concurrent pleural effusions can be challenging. We, therefore, sought to clarify the performance characteristics of biochemical, serologic, and nucleic-acid-based testing in an attempt to avoid invasive procedures.
Leila Antonangelo et al.
Clinics (Sao Paulo, Brazil), 67(11), 1259-1263 (2012-11-28)
Pleural tuberculosis is the most frequently occurring form of extra pulmonary disease in adults. In up to 40% of cases, the lung parenchyma is concomitantly involved, which can have an epidemiological impact. This study aims to evaluate the pleural and
Adesina O Odewabi et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 35(1), 1-12 (2012-12-12)
Immune status of waste management workers (WMW) with underlying systemic inflammation was assessed to identify useful immune-related biomarkers of occupational health and safety. Clinical history of WMW revealed high prevalence of respiratory symptoms alongside gastrointestinal and musculoskeletal complaints relative to