アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO/DMF: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C31H41N5O12/c1-6-14(2)26(32-17(5)38)30(46)34-20(9-10-23(39)40)28(44)36-27(16(4)37)31(47)35-21(13-24(41)42)29(45)33-18-7-8-19-15(3)11-25(43)48-22(19)12-18/h7-8,11-12,14,16,20-21,26-27,37H,6,9-10,13H2,1-5H3,(H,32,38)(H,33,45)(H,34,46)(H,35,47)(H,36,44)(H,39,40)(H,41,42)/t14-,16+,20-,21-,26-,27-/m0/s1
InChI Key
ZYTCBVQZQSFKHQ-HGZCCCDHSA-N
遺伝子情報
human ... CARD8(22900) , CASP8(841) , CASP8AP2(9994) , CFLAR(8837) , GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279) , GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370) , CFLAR(12633) , GZMB(14939) , RGD1561819(502004) , RGD1562700(502007)
Amino Acid Sequence
アプリケーション
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4188-BULK:
A4188-5MG:
A4188-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)