アッセイ
~95%
品質水準
形状
powder
溶解性
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, yellow to orange
λmax
340-344 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI Key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アゾメチン-Hは、発色現像剤として使用されます。ホウ素、特に土壌サンプル中、の定量に使用されます。
アプリケーション
アゾメチン-H 一ナトリウム塩水和物は、土壌や植物に含まれるホウ素の比色定量に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis (2001)
On-line generation and hydrolysis of methyl borate for the spectrophotometric determination of boron in soil and plants with azomethine-H.
Talanta, 68, 374-374 (2005)