安全性情報
A2562
Sigma-Aldrich
アンジオテンシノーゲン ヒト血漿由来
≥80% (SDS-PAGE)
別名:
ハイパーテンシノーゲン, レニン基質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
製品名
アンジオテンシノーゲン ヒト血漿由来, ≥80% (SDS-PAGE), lyophilized powder
品質水準
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AGT(183)
生物化学的/生理学的作用
レニン-アンジオテンシン系の成分であるアンジオテンシノーゲン(レニン基質)は、アンジオテンシンとして知られる血圧およびホルモン放出調節ペプチドのファミリーへの前駆体タンパク質です。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
物理的形状
凍結乾燥粉末(リン酸ナトリウムバッファー含有、pH 7)。
アナリシスノート
タンパク量はA1%/280で測定
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されています(公衆衛生法L1211-1条パラグラフ2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法L1245-5-1条のIIのとおり、フランス研究技術省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認していることになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A2562-BULK:
A2562-.1MG:
A2562-.1MG-PW:
A2562-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weijian Shao et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 304(5), F505-F514 (2013-01-11)
In angiotensin II (ANG II) infusion hypertension, there is an augmentation of intratubular angiotensinogen (AGT) and ANG II leading to increased urinary AGT and ANG II excretion rates associated with tissue injury. However, the changes in urinary AGT and ANG
D A Tewksbury
Federation proceedings, 42(10), 2724-2728 (1983-07-01)
Human angiotensinogen has been purified from outdated blood bank plasma. The purified angiotensinogen has a specific angiotensin I (Ang I) content of 20.7 micrograms Ang I/mg protein and contains only one amino-terminal amino acid, aspartic acid. However, it exhibits two
The renal angiotensin system does not reveal its secrets with a cross-sectional analysis of urinary angiotensinogen levels.
Branko Braam
Journal of hypertension, 31(4), 840-840 (2013-03-08)
Lodi C W Roksnoer et al.
Current hypertension reports, 15(2), 81-88 (2013-01-09)
Recent interest focuses on urinary renin and angiotensinogen as markers of renal renin-angiotensin system activity. Before concluding that these components are independent markers, we need to exclude that their presence in urine, like that of albumin (a protein of comparable
Angiotensinogen gene polymorphism and HDL2 are linked to coronary artery calcification in individuals with family history of early coronary disease.
Andrei C Sposito et al.
Atherosclerosis, 226(2), 339-340 (2013-01-01)
資料
Lipid Induced Insulin Resistance