結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
MB-11, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
direct ELISA: 1:35,000
dot blot: 1:20,000 using 20 ng of human IgM/dot
dot blot: 1:30,000 using 20 ng of human IgM/dot (chemiluminescence)
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2189-BULK:
A2189-VAR:
A2189-.2ML:
A2189-1ML:
試験成績書(COA)