アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: 24 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].NCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C12H13ClN2O2S.ClH/c13-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(16,17)15-8-7-14;/h1-6,15H,7-8,14H2;1H
InChI Key
VWAGIWCLJAQLAL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Non-selective casein kinase (CK) inhibitor. A shorter alkyl chain derivative of W-7 that inhibits casein kinase I (Ki = 80 μM), casein kinase II (Ki = 5.1 μM), myosin light chain kinase (Ki = 7.4 μM), protein kinase A (Ki = 4.3 μM), protein kinase C (Ki= 47 μM), and protein kinase G (Ki = 3.8 μM).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1980-BULK:
A1980-10MG:
A1980-VAR:
A1980-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)