Merck
MAK064
Sigma-Aldrich
乳酸アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
乳酸アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer
保管温度
−20°C
詳細
L(+)-乳酸は、酵素である乳酸デヒドロゲナーゼの作用により動物の体内で生成される代謝化合物です。乳酸は、増殖中の細胞中および運動などの嫌気的条件下で産生されます。 異常に高い乳酸濃度は、癌、糖尿病、乳酸アシドーシスなどの病的状態と関連付けられています。L(+)-乳酸は、ヒトの中間代謝で生成される乳酸の主な立体異性体であり、約1~2 mmol/Lの濃度で血中に存在します。このキットは、生物学的サンプル中のL(+)-乳酸を検出する便利な手段になります。サンプルの前処理や精製の必要はありません。
アプリケーション
乳酸アッセイキットは、サンプル中の乳酸の濃度を求めるために使用されています。
適合性
培養培地、発酵培地、血液および細胞中のL(+)-乳酸の検出に適しています。
原理
このアッセイでは、乳酸濃度を酵素的に求めるため、存在する乳酸と比例して比色(570 nm)/蛍光(λex=535 nm/λem= 587 nm)の結果が得られます。このキットの感度の典型的なレベルは 0.001~10 mMです。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Daniela Volonte et al.
Aging, 8(10), 2355-2369 (2016-10-06)
Mitochondrial proteases ensure mitochondrial integrity and function after oxidative stress by providing mitochondrial protein quality control. However, the molecular mechanisms that regulate this basic biological function in eukaryotic cells remain largely unknown. Caveolin-1 is a scaffolding protein involved in signal
Ivan Kushkevych et al.
Journal of clinical medicine, 8(7) (2019-07-25)
The small-large intestine axis in hydrogen sulfide accumulation and testing of sulfate and lactate in the gut-gut axis of the intestinal environment has not been well described. Sulfate reducing bacteria (SRB) of the Desulfovibrio genus reduce sulfate to hydrogen sulfide
Annasofia Anemone et al.
International journal of oncology, 51(2), 498-506 (2017-07-18)
Dichloroacetate (DCA) can reverse the glycolytic phenotype that is responsible of increased lactate production and extracellular pH acidification in cancer cells. Magnetic resonance imaging-chemical exchange saturation transfer (MRI-CEST) pH mapping is a novel non-invasive imaging approach that can measure in vivo
Cardiac STAT3 Deficiency Impairs Contractility and Metabolic Homeostasis in Hypertension.
Altara R, et al.
Frontiers in Pharmacology, 7, 436-436 (2016)
Min Xu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 47(1), 151-160 (2018-05-16)
Poor response to chemotherapy leads to the relapse and metastatic progression of tumors. Reprogrammed glucose metabolism is one of the important hallmarks of cancer that facilitates cancer cell survival, proliferation and chemoresistance. However, the precise fate of glucose metabolism and
資料
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.