安全性情報
93015
Sigma-Aldrich
TRIS Glycine buffer 溶液
BioReagent, for molecular biology, 10x concentrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
品質
10x concentrate
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6±0.2
密度
1.06 g/mL at 20 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物理的形状
0.25 M TRIS, 1.92 M glycine
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93015-BULK-F:
93015-VAR-F:
93015-10L-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)