安全性情報
925B
Sigma-Aldrich
Peroxide Block
3% Hydrogen Peroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
品質水準
詳細
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
フォーム
aqueous solution
包装
pkg of 1 L (925B-09)
pkg of 100 mL ready to use (925B-04)
pkg of 15 mL ready to use (925B-02)
pkg of 200 mL ready to use (925B-05)
pkg of 50 mL ready to use (925B-03)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
ambient
詳細
Peroxide Block is used to block the endogenous peroxide enzymes that naturally occur in tissue sections. This is a necessary step when performing immunohistochemistry and utilizing a horseradish peroxidase enzyme (HRP) label. If this step is eliminated from the protocol, endogenous peroxide enzymes may cause the chromogen to precipitate, thereby causing background staining to occur. Use of this reagent virtually eliminates this possibility.
物理的形状
Solution containing hydrogen peroxide
その他情報
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
法的情報
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
925B-09:
925B-05:
925B-04:
925B-03:
925B-02:
925B-90:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)