グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% (T)
フォーム
crystals
濃度
18.5-20.5% Na
損失
≤2.0% loss on drying
pH
4.5-5.1
溶解性
water: 3.54 g/30 mL, colorless
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.07
適合性
no residue for filter test
SMILES記法
O=P(C)(O[Na])O
InChI
1S/CH5O3P.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
CZVWTNTXBUVAFR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
91957-VAR:
91957-2.5G:
91957-BULK:
91957-100MG:
91957-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック