Merck
792233
Sigma-Aldrich
Methyl phosphonic acid-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CH5O3P
分子量:
97.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=P(O)([13CH3])O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)/i1+1
InChI Key
YACKEPLHDIMKIO-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)