フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
15 mg/mL
pH
<1.0
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI Key
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
構成
ファストブル-BBベ-ス, 15 mg/mL(0.4M塩酸, 安定剤含有)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
917-10ML-KC:
917-3ML:
917-BULK:
917-VAR:
917-10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック