アッセイ
≥90% (HPCE)
形状
solid
溶解性
DMSO: soluble
alcohols: soluble
蛍光検出
λex 540 nm; λem 595 nm in DMSO
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCOC(=O)c1ccccc1-c2c3ccc(cc3[o+]c4cc(ccc24)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H27N2O3.ClHO4/c1-6-30-26(29)20-10-8-7-9-19(20)25-21-13-11-17(27(2)3)15-23(21)31-24-16-18(28(4)5)12-14-22(24)25;2-1(3,4)5/h7-16H,6H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
NBAOBNBFGNQAEJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
TMRE過塩素酸塩を含む選別された細胞によって後続の機能アッセイが妨げられることはないため’、機能的な活性を持つ偏りのない細胞集団の濃縮に好まれる選択肢の1つです。
アプリケーション
TMRE過塩素酸塩は、フラーレンC 60 の白血病細胞への浸透とそれに続く光誘起の細胞毒性効果の研究にも使われます。
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87917-25MG:
87917-100MG:
87917-BULK:
87917-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.