アッセイ
≥97.0% (HPLC)
mp
88 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 366 nm; λem 497 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
InChI
1S/C24H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-24(26)22-15-14-21-19-23(25(2)3)17-16-20(21)18-22/h14-19H,4-13H2,1-3H3
InChI Key
JHDGGIDITFLRJY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
40227-VAR:
40227-500MG:
40227-BULK:
40227-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.