安全性情報
73766
Sigma-Aldrich
テトラメチルローダミンイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 20,000
別名:
TRITC-デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
フォーム
powder
分子量
average mol wt 20,000
標識化の程度
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
蛍光検出
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
WGK
WGK 3
Jan Code
73766-1G:
73766-BULK:
73766-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.