Merck
71345
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (calc. on dry substance, T)
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
anhydrous
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (calc. on dry substance, T)
フォーム
powder or crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% total sulfur (as SO4)
損失
≤1.0% loss on drying, 200 °C
pH
~12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium carbonate is also termed as soda ash. Solvay process uses sodium chloride and limestone to produce sodium carbonate.
アプリケーション
Sodium carbonate has been used as a component in BG11 liquid media for cyanobacterial growth and in G625 growth medium for Anabaena flos-aquae. It has also been used to impregnate mixed-cellulose ester (MCE) filter.
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
Sodium carbonate helps to improve the pretreatment of rice straw and develops delignification process.
その他情報
Salt component in the fractionation of multivalent nucleotides by inorganic salt co-precipitationcitation
無機塩との共沈による多価ヌクレオチドの分画で用いられる塩成分です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71345-5KG:
71345-250G:
71345-1KG:
71345-VAR:
71345-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antibiotic Disc Assay for Measuring Cell Wall Function in Synechocystis sp. PCC6803
Cheregi O and Funk C
Bio-protocol, 6(24), 283-291 (2016)
Preparation of biogenic gas vesicle nanostructures for use as contrast agents for ultrasound and MRI
Lakshmanan A, et al.
Nature Protocols, 12(10), 2050-2050 (2017)
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
Innovative monitoring of atmospheric gaseous hydrogen fluoride
Dugheri S, et al.
International Journal of Analytical Chemistry, 2016(10) (2016)
Isolation of cyclic AMP by inorganic salt coprecipitation.
P S Chan et al.
Methods in enzymology, 38, 38-41 (1974-01-01)