Merck
69870
Sigma-Aldrich
モリン 水和物
for microscopy, for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc, 1-2 mol/mol water
別名:
2′,3,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
302.24 (anhydrous basis)
カラーインデックス番号:
75660
Beilstein:
327474
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
for microscopy
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
品質
for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc
テクニック
titration: suitable
不純物
1-2 mol/mol water
mp
299-300 °C
溶解性
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
εmax
≥300 at 360-375  nm in methanol
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI Key
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モリン水和物は黄色の色素であり、蛍光指示薬です。数種の金属、主にアルミニウムの蛍光定量に使用されています。
アプリケーション
モリンは、蛍光顕微鏡法において、蛍光核染料として、また金属塩の証明による脳内アルミニウムを検出するためのアプリケーションとして使用されています。
その他情報
Reagent for the fluorimetric determination of several metals, mostly aluminumcitationcitation
数種類の金属、主にアルミニウム、の蛍光検出用試薬です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69870-VAR:
69870-5G:
69870-BULK:
69870-10G:
69870-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analyst, 110, 287-287 (1985)
F.H. Hernandez et al.
Analyst, 109, 1585-1585 (1984)
Roberto Buratto et al.
ChemMedChem, 9(11), 2509-2515 (2014-09-10)
Transverse and longitudinal relaxation times (T1ρ and T1) have been widely exploited in NMR to probe the binding of ligands and putative drugs to target proteins. We have shown recently that long-lived states (LLS) can be more sensitive to ligand
Irene Mile et al.
Journal of immunological methods, 422, 87-94 (2015-04-22)
The mechanism behind the adjuvant effect of aluminum salts is poorly understood notwithstanding that aluminum salts have been used for decades in clinical vaccines. In an aqueous environment and at a nearly neutral pH, the aluminum salts form particulate aggregates
Rekha Jakhar et al.
International immunopharmacology, 22(2), 356-365 (2014-07-30)
Morin, a natural flavonoid that is the primary bioactive constituent of the family Moraceae, has been found to be associated with many therapeutic properties. In this study, we evaluated the immunomodulatory activities of increasing concentration of morin hydrate in vitro.