Merck
69234
Sigma-Aldrich
Mant-GTP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
別名:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23N6O15P3 · xC6H15N
CAS番号:
分子量:
656.33 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
pH
7.0-8.0
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
69234-1.5UMOL:
69234-BULK:
69234-1.5UMOL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)