詳細
non-ionic
アッセイ
≥99.0% (TLC)
分子量
468.54 g/mol
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
CCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H40O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-29-20-18(28)16(26)19(13(11-23)31-20)32-21-17(27)15(25)14(24)12(10-22)30-21/h12-28H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
KCCBGPCYGBPHBR-ZESVGKPKSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
59965-1G:
59965-VAR:
59965-BULK:
試験成績書(COA)