詳細
R-フィコエリスリン(R-PE)は、大型藻類から得られるフィコビリタンパク質群に属する蛍光プローブです。 R-フィコエリスリン(R-PE)は、 紅色藻類 (紅色植物門)の光合成補助色素として働くタンパク質です。 240 kDaのオリゴマータンパク質であり、6α(約20 kDa)、6β(約20 kDa)、1γ(約30 kDa)のサブユニットを有します。 フィコビリタンパク質は、高い蛍光特性をもつ水溶性の集光性タンパク質です。
アプリケーション
R-フィコエリスリン(R-PE)は、ラボにおけるシアノバクテリアの蛍光検出試薬やさまざまな免疫蛍光用途に有用です。R-PEは、さまざまな電気泳動法における蛍光プローブとしても有用です。 R-フィコエリスリン(R-PE)タンパク質は、土壌および地下水サンプル中の水銀イオンを検出します。 フィコエリスリンは、食品、化粧品、免疫診断薬、分析試薬などに広く使用されています。
アナリシスノート
本製品は、150 mMリン酸ナトリウム、60%硫酸アンモニウム、1 mM EDTA、1 mMアジ化ナトリウムに懸濁し(pH 7.0)、結合前に結合バッファーまたはPBSで透析しなければなりません。A566/A280 >4.6、A620/A566 <0.03、A566/A498 <1.5
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
52412-5MG-F:
52412-VAR-F:
52412-1MG-F:
52412-VAR:
52412-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xuefei Sun et al.
Journal of chromatography. A, 1216(1), 159-164 (2008-12-17)
Electric field gradient focusing (EFGF) is a technique used to simultaneously separate and concentrate biomacromolecules, such as proteins, based on the opposing forces of an electric field gradient and a hydrodynamic flow. Recently, we reported EFGF devices fabricated completely from
Joerg Martini et al.
Lab on a chip, 12(23), 5057-5062 (2012-10-10)
We describe an optical detection technique that delivers high signal-to-noise discrimination to enable a multi-parameter flow cytometer that combines high performance, robustness, compactness and low cost. The enabling technique is termed "spatially modulated detection" and generates a time-dependent signal as
Kun Tang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1817(7), 1030-1036 (2012-04-03)
Phycobilisomes, the light-harvesting antennas in cyanobacteria and red algae, consist of an allophycocyanin core that is attached to the membrane via a core-membrane linker, and rods comprised of phycocyanin and often also phycoerythrin or phycoerythrocyanin. Phycobiliproteins show excellent energy transfer
Radek Sachl et al.
Biophysical journal, 101(11), L60-L62 (2012-01-21)
Even though superresolution microscopy indicates that size of plasma membrane rafts is <20 nm, those structures have never been observed. Förster resonance energy transfer (FRET) is therefore still the most powerful optical method for characterization of such domains. In this letter
David Rizzo et al.
Cytometry. Part B, Clinical cytometry, 84(2), 125-132 (2012-12-12)
Flow cytometry is the reference technique for assessing ZAP70 expression, a marker of poor prognosis in CLL. One of the most common methods is to assess ZAP70 levels in CLL cells by calculating the ratio between ZAP70 mean fluorescence intensities