安全性情報
5190
Sigma-Aldrich
CytoSoft®, Discovery Kit
Multiple Elastic Moduli, (0.2, 0.5, 2, 8, 16, 32, 64 kPa)
別名:
Discovery Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
無菌性
irradiated
フォーム
solid
包装
pack of 7 plates
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
キャパシティ
2.0-3.0 mL
サイズ
6 wells
表面積
9.5 cm2
溶解性
water: insoluble
詳細
細胞が接着する基質の硬さは、細胞形態および遺伝子発現に大きな影響を及ぼす可能性があります。CytoSoft®製品は、生理的な広い範囲内の様々な硬さの基質上で細胞を培養するためのツールです。 各ウェルの底部に、生体適合性シリコーンの薄い層が形成されており、弾性率(硬さ)は慎重に測定されています、CytoSoft®製品のゲル表面は、タンパク質上のアミンと共有結合を形成するように機能化されています。 この化学的な機能化は安定しており、反応に触媒を必要としません。基質タンパク質を用いたゲル表面のコーティングおよび細胞の播種が容易に行えます。
CytoSoft®製品のシリコーン基質は透明で、自家蛍光がほとんどありません。各ディッシュのシリコーン層は、底部にしっかりと結合されています。ハイドロゲル(ポリアクリルアミドゲルなど)と異なり、シリコーンゲルは加水分解を受けず、乾燥や膨張が起こりません。また、弾力性があって裂けや割れに強く、弾性率(硬さ)は長期間保存してもほとんど変化しません。
CytoSoft®製品は、トリプシンおよびコラゲナーゼなどの酵素を用いた細胞の回収に適しています。酵素処理中または処理後に基質の生化学的分解はなく、CytoSoft®プレートから回収したサンプル中に残留物は含まれません。
CytoSoft®製品(カタログ番号5190-7EA)には、約0.2、0.5、2、8、16、32および64 kPaの様々な弾性率の7種の6ウェルプレートがあります。シリコーンゲルの厚みは均一で、各ディッシュのシリコーン層は約0.5 mmの厚みであり、哺乳類細胞培養に適合しています。本プレートは個別包装され、放射線照射により滅菌され、1包装あたり7枚のディッシュが入っています。
法的情報
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
5190-7EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
CytoSoft® elastic modulus plates are cell culture tools used to accurately analyze the effect of substrate stiffness/rigidity on cell behavior for mechanobiology applications covering a broad physiological range of 0.2 kPA- 64 kPa.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.