詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)は、イーグル基礎培地(BME)を改変したもので、4倍濃度のアミノ酸とビタミンが含まれています。オリジナルの処方には、グルコース1000 mg/Lが含まれ、胚性マウス細胞の培養に使用されていました。それ以降、マウス、ニワトリの細胞のほか、様々な正常細胞やトランスフォーム細胞の初代培養をサポートするために幾通りかの方法で改変が行われてきました。これらの培地は、L-グルタミンとピルビン酸ナトリウムの組み合わせがそれぞれに異なります。また、グルコース濃度が4500 mg/Lまで引き上げられたことから、「DMEM/High」と命名されました。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
51441C-1000ML:
51441C-PH:
51441CPROC:
51441-197B3057:
51441-200B3057:
51441C-BULK:
51441-200B4416:
51441-100BA3057:
51441-500M:
51441-1000M:
51441C-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniela Fignani et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 596898-596898 (2020-12-08)
Increasing evidence demonstrated that the expression of Angiotensin I-Converting Enzyme type 2 (ACE2) is a necessary step for SARS-CoV-2 infection permissiveness. In light of the recent data highlighting an association between COVID-19 and diabetes, a detailed analysis aimed at evaluating