Merck
50838
Sigma-Aldrich
(R)-メバロン酸 リチウム塩
≥93.0% (qNMR)
別名:
R-MVA-Li, リチウム(R)-3,5-ジヒドロキシ-3-ペンタン酸メチル, リチウム(R)-3,5-ジヒドロキシ-3-吉草酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11LiO4
CAS番号:
分子量:
154.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥93.0% (qNMR)
光学活性
[α]/D -26±3°, c = 0.1 in 0.1 M HCl (16 h)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].C[C@@](O)(CCO)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H12O4.Li/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9;/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/t6-;/m1./s1
InChI Key
PVWNXFFXFNEHDZ-FYZOBXCZSA-M
アプリケーション
メバロン酸は、メバロン酸の分離または検出のためのアッセイの標準物質として使用されます。メバロン酸は、イソペンテニルピロリン酸(IPP)の前駆体であり、イソプレノイド生合成につながるメバロン酸経路の中間体です。メバロン酸は、メバロン酸キナーゼを同定および特性評価するための基質として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
メバロン酸は、メバロン酸経路の中間体であり、テルペンとステロイドを生成します。この機能は、代謝障害の治療の選択肢を提供します 。また、常染色体劣性遺伝のメバロン酸尿症の患者、コレステロールおよび非ステロール性イソプレンの生合成に先天的障害のある患者では、R-メバロン酸が蓄積します
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
50838-50MG:
50838-VAR:
50838-10MG:
50838-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mutational spectrum and genotype-phenotype correlations in mevalonate kinase deficiency.
Mandey, S. H., et al.
Human Mutation, 27, 796-802 (2006)
Discovery and chemistry of mevalonic acid.
Wagner, A. F. and Folkers, K.
Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology, 23, 471-483 (1961)
S M Houten et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 60(6), 1118-1134 (2003-07-16)
Mevalonate kinase (MK) is an essential enzyme in the isoprenoid biosynthesis pathway which produces numerous biomolecules (isoprenoids) involved in a variety of cellular processes. The indispensability of MK and isoprenoid biosynthesis for human health is demonstrated by the identification of
Dorothea Haas et al.
Orphanet journal of rare diseases, 1, 13-13 (2006-05-26)
Mevalonic aciduria (MVA) and hyperimmunoglobulinemia D syndrome (HIDS) represent the two ends of a clinical spectrum of disease caused by deficiency of mevalonate kinase (MVK), the first committed enzyme of cholesterol biosynthesis. At least 30 patients with MVA and 180
G Hoffmann et al.
The New England journal of medicine, 314(25), 1610-1614 (1986-06-19)
A two-year-old boy presented with severe failure to thrive, developmental delay, anemia, hepatosplenomegaly, central cataracts, and dysmorphic features. Quantitative analyses of urinary organic acids revealed massive excretion of mevalonic acid, a metabolic precursor of cholesterol and nonsterol isoprenes: 46,000 to