Merck
49525
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸γ-(3-カルボキシ-4-ニトロアニリド) アンモニウム塩
≥99.0% (TLC)
別名:
L-グルタミン酸5-(3-カルボキシ-4-ニトロアニリド) アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H12N3O7NH4
CAS番号:
分子量:
328.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤6% water
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
適合性
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H13N3O7.H3N/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15(21)22)7(5-6)11(17)18;/h1,3,5,8H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20);1H3/t8-;/m0./s1
InChI Key
GFABNNMTRVBLPZ-QRPNPIFTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-グルタミン酸γ-(3-カルボキシ-4-ニトロアニリド)アンモニウム塩は、ガンマグルタミントランスフェラーゼ(GGT)の合成基質としてGGT活性の測定のために使用されてきました。
その他情報
γ-グルタミルトランスペプチダ-ゼの基質です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49525-250MG:
49525-VAR:
49525-1G:
49525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L M Shaw et al.
Clinical chemistry, 23(1), 79-85 (1977-01-01)
The kinetics of human serum gamma-glutamyltransferase (EC 2.3.2.2) were investigated, with use of glycylglycine as a gamma-glutamyl acceptor substrate and gamma-glutamyl-4-nitroanilide and its carboxy derivative, gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide, as donor substrates. The simultaneous occurrence of both gamma-glutamyltransfer and autotransfer was established by
A kinetic study of gamma-glutamyltransferase (GGT)-mediated S-nitrosoglutathione catabolism.
Angeli V
Archives of Biochemistry and Biophysics, 481(2), 191-196 (2009)