Merck
46070
Sigma-Aldrich
エチルセルロース
48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
形状
powder
自己発火温度
698 °F
濃度
48.0-49.5 % (w/w) (ethoxyl)
white
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
粘度
7-15 mPa.s, 6 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチルセルロースは、繰り返しグルコース単位上の様々な数の水酸基を、エチルエーテル基に変換することによって生成されます。エチルセルロースは、マトリクス、マイクロスフェア、マイクロ粒子、ペレットおよびタブレットなどの、ドラッグデリバリーに使用されるバイオストラクチャーの調製に使用されます。
調製ノート
エチルセルロースは、脂肪族アルコール、塩素化溶媒、および天然オイルなどの幅広い溶媒に可溶です。水、グリセリン、およびプロピレングリコールには溶けません。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46070-1KG-F:
46070-250G-F:
46070-VAR-F:
46070-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xianfeng Gao et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(7), 4956-4961 (2017-02-06)
The electron transport layer (ETL) plays a critical role in high efficiency perovskite solar cells. In this study, an anodic TiO
Avi Schneider et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(49), 31010-31017 (2020-11-25)
Perovskite solar cells have developed into a promising branch of renewable energy. A combination of feasible manufacturing and renewable modules can offer an attractive advancement to this field. Herein, a screen-printed three-layered all-nanoparticle network was developed as a rigid framework
Yutaka Okuda et al.
International journal of pharmaceutics, 423(2), 351-359 (2011-12-06)
The aim of this study is to design a new orally disintegrating tablet (ODT) containing micronized ethylcellulose (MEC). The new ODT was prepared by physical mixing of rapidly disintegrating granules (RDGs) with MEC. To obtain RDGs, mannitol was spray-coated with
Amelia M Avachat et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 61(4), 363-376 (2011-12-29)
An emulsion solvent evaporation method was employed to prepare microspheres of ropinirole hydrochloride, a highly water soluble drug, by using ethylcellulose and PEG with the help of 32 full factorial design. The microspheres were made by incorporating the drug in
Francisco Flores-Céspedes et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(4), 1042-1051 (2012-01-10)
Imidacloprid, a systemic insecticide that has a water solubility of 610 mg L(-1), has been formulated in lignin-polyethylene glycol matrices by a melting process. This formulation was coated in a Wurster type fluidized-bed equipment using ethylcellulose and dibutyl sebacate. Imidacloprid