品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MRQ-67, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (456R-34)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (456R-34-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (456R-35)
vial of 1.0 mL concentrate (456R-36)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (456R-36-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (456R-37)
vial of 1.0 mL pre-dilute, Research Use Only (456R-37-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (456R-38)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready-to-use, Research Use Only (456R-38-RUO)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
アイソタイプ
IgG
コントロール
acute myeloid leukemia, astrocytoma, glioblastoma, oligodendroglioma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... IDH1(3417)
関連するカテゴリー
詳細
品質
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
物理的形状
調製ノート
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
456R-33:
456R-34-RUO:
456R-37:
456R-34:
456R-38:
456R-31:
456R-38-RUO:
456R-36:
456R-37-RUO:
456R-32:
456R-35:
456R-36-RUO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)