安全性情報
4465863
Sigma-Aldrich
CYP450 Extended Panel - 100 Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.24
テクニック
LC/MS: suitable
保管温度
−20°C
詳細
The SCIEX iChemistry® CYP450 Peptide Standards Extended Panel Human Induction 100 Assay Kit provides a complete protocol, instrument data acquisition methods, processing methods and stable isotope-labeled synthetic peptide standards for the analysis of seven human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2E1, 3A4, 3A5) for induction studies using LC/MS/MS.  Kit contains enough reagents for 100 assays.  Trypsin TPCK (500 μg) and Peptide C18 Column must be ordered separately.
アナリシスノート
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel, please visit this Protocol link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel is available at this Tech Note link.
法的情報
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)