由来生物
synthetic
品質水準
詳細
Mixed anomers
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D 32.0±2.0, c = 0.1% (w/v) in water
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
色
colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7-,8?;/m1./s1
InChI Key
CBUJZKTVEFVBBG-FROKLYQUSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
44001-25MG:
44001-BULK:
44001-VAR:
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.