Merck
43794
Sigma-Aldrich
1,4-ジチオエリトリトール
≥99.0% (RT), BioUltra
別名:
erythro-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール, erythro-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ブタンジチオール, Cleland試薬, DTE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1719756
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
82-84 °C (lit.)
82-85 °C
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.400
λ: 280 nm Amax: 0.050
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SH基を還元状態に保つ試薬です。ジスルフィドを定量的に還元します。
その他情報
Cleavage of disulfide bonds in proteins; Prevents oxidation of sulfhydryl-containing proteins during SDS-polyacrylamide gel electrophoresis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43794-1G:
43794-25G:
43794-BULK:
43794-VAR:
43794-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
A specific and sensitive assay for disulfides.
W L Zahler et al.
The Journal of biological chemistry, 243(4), 716-719 (1968-02-25)
Reductive cleavage of cystine disulfides with tributylphosphine.
U T Rüegg et al.
Methods in enzymology, 47, 111-116 (1977-01-01)
A simple method for stabilizing protein-sulfhydryl groups during SDS-gel electrophoresis.
L C Lane
Analytical biochemistry, 86(2), 655-664 (1978-06-01)
Tanju Ceyhan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(41), 9801-9814 (2010-09-18)
The phthalodinitrile derivative 3 was prepared by the reaction of 1,4-dithioerythritol 1 and 4-nitrophthalonitrile 2 in dry DMF as the solvent in the presence of K(2)CO(3) as the base by the method of nucleophilic substitution of an activated nitro group
Magali Wagner et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(7), 3146-3154 (2011-03-05)
During pasta processing, structural changes of protein occur, due to changes in water content, mechanical energy input, and high temperature treatments. The present paper investigates the impact of successive and intense thermal treatments (high temperature drying, cooking, and overcooking) on