品質
low sulfate content
分子量
Mw ~10,000
組成
sulfur content, 8-13%
溶解性
water: soluble
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
WGK
WGK 2
Jan Code
38739-VAR:
38739-BULK:
38739-10G:
38739-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.