アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
官能基
amine
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
InChI Key
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
37161-BULK:
37161-100MG:
37161-VAR:
37161-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)