Merck
32670
Sigma-Aldrich
4′,6-ジアミジノ-2-フェニルインドール 二塩酸塩
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95.0% (HPLC)
別名:
2-(4-アミジノフェニル)-6-インドールカルバミジン 二塩酸塩, DAPI 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15N5 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
350.25
Beilstein:
4894417
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: soluble
H2O: soluble
蛍光検出
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
λex 374 nm; λem 461 nm in 10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8.0; DNA
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI Key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DAPIはアガロ-スゲル中の臭化エチジウムによるDNA染色よりも数倍高い感度を示します。DNAの蛍光フットプリンティングにも使用可能で、また、二本鎖形成を特異的に可視化するためブロッティングの際にアニ-リングしているプロ-ブを検出でき、フロ-サイトメトリ-を使用することでアポト-シス中のDNA変化の調査やDNA量の分析が可能です。DAPI染色は、マイコプラズマに対する高感度かつ特異的な検出方法であることも示されています。
生物化学的/生理学的作用
細胞透過性を有し、副溝に結合するDNA用蛍光プロ-ブです。二本鎖DNAの副溝に(ATリッチなDNAを優先して)結合し、DAPI単独よりも約20倍強い蛍光を発する安定な複合体を形成します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32670-VAR-F:
32670-5MG-F:
32670-25MG-F:
32670-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silvia Pivetti et al.
Science advances, 5(5), eaav1594-eaav1594 (2019-05-21)
Polycomb repressive complexes are evolutionarily conserved complexes that maintain transcriptional repression during development and differentiation to establish and preserve cell identity. We recently described the fundamental role of PRC1 in preserving intestinal stem cell identity through the inhibition of non-lineage-specific
Angus T Stock et al.
The Journal of experimental medicine, 211(5), 751-759 (2014-04-23)
Infection induces the expression of inflammatory chemokines that recruit immune cells to the site of inflammation. Whereas tissues such as the intestine and skin express unique chemokines during homeostasis, whether different tissues express distinct chemokine profiles during inflammation remains unclear.
Minggang Fang et al.
Journal of virology, 83(23), 12569-12578 (2009-09-18)
Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus (AcMNPV) ac96 is a core gene, but its role in virus replication is still unknown. To determine its role in the baculovirus life cycle, we used the AcMNPV bacmid system to generate an ac96-null virus (vAc(96)(null)).
Sanna Koskiniemi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 7032-7037 (2013-04-11)
Rearrangement hotspot (Rhs) and related YD-peptide repeat proteins are widely distributed in bacteria and eukaryotes, but their functions are poorly understood. Here, we show that Gram-negative Rhs proteins and the distantly related wall-associated protein A (WapA) from Gram-positive bacteria mediate
François Binet et al.
Cell metabolism, 17(3), 353-371 (2013-03-12)
In stroke and proliferative retinopathy, despite hypoxia driven angiogenesis, delayed revascularization of ischemic tissue aggravates the loss of neuronal function. What hinders vascular regrowth in the ischemic central nervous system remains largely unknown. Using the ischemic retina as a model
資料
The recently developed Atto-dye labeled lectins have many applications, including carbohydrate, mitogenic and histochemical studies.
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation