製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (KT)
フォーム
powder
品質
precipitated
不純物
insoluble matter, passes filter test
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
溶解性
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1000 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤500 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.09
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21061-BULK-F:
21061-VAR-F:
21061-50G-F:
21061-1KG-F:
21061-250G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック