Merck
1938B
Millipore
BIOEAZEエチルビニルアセテート(EVA)バッグ
volume 5 L, designed for use with Quick Connect Applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
無菌性
γ-irradiated
包装
pkg of 5 bags
キャパシティ
5 L
容量
5 L
5000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
構成:
ポートP1:082 C-Flex™透明チューブ(長さ6インチ、1/4 x 3/8インチ)1本。ピンチクランプ、オス型Quick Connect(1/4インチ)、ビニル製キャップ付き
ポートP2:082 C-Flex透明チューブ(長さ6インチ、1/4 x 3/8インチ)1本。ピンチクランプ、オス型Quick Connect(1/4インチ)、ビニル製キャップ付き
ポートP3:添加ポート1基
特徴および利点
密閉性、耐久性、柔軟性、ひび割れやピンホールへの耐性、そしてガスや水蒸気に対するバリア性をいずれも高い水準で実現した、バイオプロセス用の特殊バッグです。
エチルビニルアセテート(EVA)を主な素材に、1枚のメッシュと4種類のフィルムを重ね合わせた医療用ラミネートとを組み合わせた構造を採用しています。液体に接する表面は、エチルビニルアルコール(EVOH)層を低密度ポリエチレン(LDPE)層で挟みこんだ構造となっています。
包装
ポリ袋に二重包装
法的情報
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)